Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild - Warnung; Zerquetschen der Hände
Artikelnummer. 15644757 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
7 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15644757 315 mm 273 mm 1 Stück
15614757 50 mm 43 mm 7 Stück
15624757 100 mm 87 mm 3 Stück
15634757 200  mm 173 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15644757 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 829873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.95 €
    6.86 € / 1 Stück
    Sparen 0.09 €
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W024-Tri 315-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 273 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf gelb