Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Elektroenergie
Artikelnummer. 15664717
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Unit Size:
1 Stück
3 Stück
7 Stück
Product Code. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
15664717 315 mm 273 mm 1 Stück
15634717 50 mm 43 mm 7 Stück
15644717 100 mm 87 mm 3 Stück
15654717 200  mm 173 mm 1 Stück
4 options
Product Code. 15664717
Brand: Brady™ 828097
Only null left
Add to basket
Add to basket
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 315-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 273 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 315 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Schwarz auf gelb