Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild - Warnung; Heiße Oberfläche
Artikelnummer. 15396827 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
87 mm
173 mm
273 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
15396827 100 mm 87 mm 3 Stück
15644737 200  mm 173 mm 1 Stück
15654737 315 mm 273 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15396827 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 828835
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.10 €
    9.64 € / 3 Stück
    Sparen 1.46 €
    13% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 100-PE-SHEET/3
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 3/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf gelb