Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Maske tragen
Artikelnummer. 15624527
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 15624527
Marke: Brady™ 820206
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M016-Dia 050-PE-SHEET/2
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 2/Karton
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 0.099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau