Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Atemschutz tragen
Artikelnummer. 15654537
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
15654537 315 mm 1 Stück
15624537 50 mm 2 Stück
15634537 100 mm 1 Stück
15644537 200 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 15654537
Marke: Brady™ 820359
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC M017-Dia 315-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Dicke 0.099 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Blau