Learn More
Brady™ SIGN RESPIRATORY WAY D.315MM PE
Artikelnummer. 11760174
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Blau
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
11760174 Weiß auf Blau 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11760174
Marke: Brady™ 222626
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number PIC 267-DIA 315-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 315 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebotsschild Atemschutz verwenden
Min. Temperatur (metrisch) -13 °C
Dicke 0,024 mm
Form Rund
Angezeigter Text Atemschutz verwenden
Produkttyp Signal Atemschutzkanal
Farbe Weiß auf Blau