Learn More
Brady™ SIGN HANDS PROTECTION D.315MM PE
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Durchmesser (metrisch) | 315 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gebotsschild Schutzhandschuhe |
| Min. Temperatur (metrisch) | -13 °C |
| Dicke | 0,024 mm |
| Form | Rund |
| Angezeigter Text | Schutzhandschuhe |
| Mehr anzeigen |