Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Artikelnummer. 10396144
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10396144 200 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
10081484 100 mm Richtungshinweis 1 Stück
10355674 200 mm Richtungshinweis -
10061344 100 mm Anwendung und Atemschutz – Kopf 1 Stück
10755155 200 mm Anwendung und Atemschutz – Kopf -
11310582 200 mm Atemschutzausrüstung verwenden 1 Stück
10161974 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
10335814 100 mm Augen- und Gehörschutz verwenden -
10654725 200 mm Augen- und Gehörschutz verwenden -
10613195 100 mm Augenschutz verwenden 1 Stück
10386144 200 mm Augenschutz verwenden 1 Stück
10294844 100 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
10204854 200 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
11341633 100 mm Fußschutz verwenden 1 Stück
10112264 200 mm Vollschutz verwenden 1 Stück
10224604 200 mm Kopf- und Gehörschutz verwenden 1 Stück
10274794 200 mm Kopfschutz verwenden 1 Stück
10614925 100 mm Gehörschutz verwenden 1 Stück
10597804 200 mm Gehörschutz verwenden 1 Stück
10643385 100 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
10205094 200 mm Schutzkleidung verwenden 1 Stück
10204564 100 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
10451264 200 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
10613775 100 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
10633775 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
15350475 100 mm Schutzmantel verwenden 1 Stück
15370475 200 mm Schutzmantel verwenden 1 Stück
10506654 200 mm Tragen Sie leitfähige Schuhe 1 Stück
11700174 310 mm Sicherheitsschuhe tragen 1 Stück
29 options
Artikelnummer. 10396144
Marke: Brady™ 254162
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 280-DIA 200-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Überschuhe verwenden
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau