Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Artikelnummer. 10061344
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Anwendung und Atemschutz – Kopf
Atemschutz verwenden
Atemschutzausrüstung verwenden
Augen- und Gehörschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Fußschutz verwenden
Gehörschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopf- und Gehörschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Richtungshinweis
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Schutzmantel verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Tragen Sie leitfähige Schuhe
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10061344
Marke: Brady™ 250121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß
Specifications
Alternate Part Number PIC 261-DIA 100-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Dicke 0,024 mm
Form Rund
Angezeigter Text Anwendung und Atemschutz – Kopf
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau