Learn More
Brady™ Schilder aus laminiertem Polyester: „Nichts abstellen“ oder „Nichts lagern“.
Artikelnummer. 10234854 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10234854 100 mm -
10653775 200 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234854 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.50 €
    3.35 € / 1 Stück
    Sparen 0.15 €
    4% Rabatt
Verfügbar ab: 24-11-2026