Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Radioaktive Stoffe, Polyesterlaminierung
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Polyester
Breite (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Angezeigter Text:
Radioaktiv 7A I
Radioaktive Stoffe
Radioaktive Stoffe 7B II
Radioaktive Stoffe 7C III
Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7
Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Radioaktiver III-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 7:Radioaktives Material |
| Alternate Part Number | ADR 7BRL II -100*100-B7541 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Kunststoff |
| Menge | 250/Packung |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Magnetischer Kunststoff |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Mehr anzeigen |