Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Radioaktive Stoffe, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 11725573
Change view
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Polyester
Breite (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Angezeigter Text:
Radioaktiv 7A I
Radioaktive Stoffe
Radioaktive Stoffe 7B II
Radioaktive Stoffe 7C III
Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7
Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Radioaktiver III-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. Material Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
11725573 Polyester 100 mm Radioaktiver III-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7 1 ROLL
11705573 Polyester 100 mm Radioaktiv 7A I 1 ROLL
11740983 Polyester 100 mm Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7 1 Stück
11750983 Polyester 200 mm Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7 1 Stück
11760983 Polyester 297 mm Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7 1 Stück
11790983 Polyester 200 mm Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7 1 Stück
11715573 Kunststoff 100 mm Radioaktive Stoffe 7B II 1 ROLL
11780983 Polyester 100 mm Radioaktive Stoffe 7B II 1 Stück
11730993 Polyester 100 mm Radioaktive Stoffe 7C III 1 Stück
11740993 Polyester 200 mm Radioaktive Stoffe 7C III 1 Stück
11700993 Polyester 297 mm Radioaktive Stoffe 7B II 1 Stück
11750993 Polyester 297 mm Radioaktive Stoffe 7C III 1 Stück
11790214 Polyester 100 mm Radioaktive Stoffe -
11700224 Polyester 200 mm Radioaktive Stoffe 1 Stück
11710224 Polyester 297 mm Radioaktive Stoffe -
15 options
Artikelnummer. 11725573
Marke: Brady™ 811673
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 7:Radioaktive Stoffe
Alternate Part Number ADR 7CRL III-100*100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Radioaktiver III-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Produkttyp Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe
Farbe rot