Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Radioaktive Stoffe, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 11740993
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Polyester
Breite (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Angezeigter Text:
Radioaktiv 7A I
Radioaktive Stoffe
Radioaktive Stoffe 7B II
Radioaktive Stoffe 7C III
Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7
Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Radioaktiver III-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 11740993
Marke: Brady™ 811674
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse 7:Radioaktives Material
Alternate Part Number ADR 7C III-200*200-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rhomboid
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Radioaktive Stoffe 7C III
Produkttyp Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe
Farbe schwarz auf weiß