Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Radioaktive Stoffe, Polyesterlaminierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Klasse 7:Radioaktives Material |
| Alternate Part Number | ADR 7B II100*100-B7541 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Mehr anzeigen |