Learn More
Brady™ Warnschild – Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen, Polyesterlaminierung
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Form | Dreieckig |
| Angezeigter Text | Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung |
| Produkttyp | Warnschild für radioaktive Gefahrenstoffe |
| Mehr anzeigen |