Learn More
Brady™ Warnschild – Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. p-8001112
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10254894
Marke: Brady™ 250213
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Sicherheitsschilder im Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 100 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlung
Produkttyp Warnschild für radioaktive Gefahrenstoffe
Farbe Schwarz auf gelb