Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Artikelnummer. 15324856
Click to view available options
Material:
Polyester
Polypropylen
Angezeigter Text:
Arzt
Augenwaschstation
First Aid
Notausgang (rechts)
Notfalltelefon
Sicherheitsdusche
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
7 Stück
Artikelnummer. 15324856
Marke: Brady™ 814765
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ ISO-Sicherheitshinweisschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • ISO 7010-konform
  • Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E004-250x250-PP-CRD/1
Material Polypropylen
Menge Je 1
Klebstofftyp Nicht klebend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 250 mm
Dicke 1,501 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 120 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Angezeigter Text Notfalltelefon
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Grün