Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Artikelnummer. 15634737
Change view
Click to view available options
Material:
Polyester
Polypropylen
Angezeigter Text:
Arzt
Augenwaschstation
First Aid
Notausgang (rechts)
Notfalltelefon
Sicherheitsdusche
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warnung vor ätzenden Stoffen
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
7 Stück
Artikelnummer. Material Angezeigter Text unitSize
15634737 Polyester Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen 7 Stück
13254359 Polyester Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen 1 Stück
15103299 Polyester Notausgang (rechts) 1 Stück
15258153 Polyester Warnung vor ätzenden Stoffen 1 Rollen
15314856 Polyester Notfalltelefon 1 Stück
15374846 Polyester Arzt 1 Stück
15384846 Polypropylen Arzt 1 Stück
15354846 Polyester First Aid 1 Stück
15364846 Polypropylen First Aid 1 Stück
15394846 Polyester Augenwaschstation 1 Stück
15304856 Polypropylen Augenwaschstation 1 Stück
15334856 Polyester Sicherheitsdusche 1 Stück
15344856 Polypropylen Sicherheitsdusche 1 Stück
15324856 Polypropylen Notfalltelefon 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 15634737
Marke: Brady™ 828833
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ ISO-Sicherheitshinweisschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • ISO 7010-konform
  • Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017- Tri 050-PE-SHEET/7
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 7/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Angezeigter Text Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Schwarz auf gelb