Learn More
Brady™ Schilder aus laminiertem Polyester: Wassernebel-Applikator – ISO 7010
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Laminierter Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | F/F011/NT-SA-100X100/1-B |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0.099 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 110 °C |
| Mehr anzeigen |