Learn More
Brady™ Aufkleber aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 11790254 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf rot
Weiß auf Rot
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Menge:
250/Rolle
Je 1
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Höhe (metrisch) Menge Packungsgröße
11790254 Schwarz auf rot 100 mm 250/Rolle 1 ROLL
11760254 Schwarz auf rot 100 mm Je 1 1 Stück
11770254 Schwarz auf rot 200 mm Je 1 1 Stück
11720264 Weiß auf Rot 100 mm Je 1 1 Stück
11780254 Schwarz auf rot 297 mm Je 1 1 Stück
11750264 Weiß auf Rot 100 mm 250/Rolle 1 ROLL
11730264 Weiß auf Rot 200 mm Je 1 1 Stück
11740264 Weiß auf Rot 297 mm Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11790254 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 227590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 €
    359.42 € / 1 Rollen
    Sparen 66.58 €
    15% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number ADR 2.1ARL-100 *100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Rolle
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text Entzündliche Gase 2
Produkttyp Gefahrguttransportetikett
Farbe Schwarz auf rot