Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter, aus laminiertem Polyester –Ansteckungsgefährliche Stoffe
Artikelnummer. 10080284
Change view
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Breite (metrisch):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) unitSize
10080284 200 mm 200,00 mm 1 Stück
10755145 100 mm 100,00 mm 1 Stück
11744884 297 mm 297,00 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10080284 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 257535
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 6.2-200*200-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 200,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rhomboid
Angezeigter Text 6
Farbe Schwarz auf Weiß