Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10061394
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Warnung vor Flurförderzeugen
Warnung vor Kälte
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10061394 100 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
10151984 100 mm Warnung vor Rutschgefahr 1 Stück
10346244 50 mm Warnung vor Rutschgefahr -
10275234 200 mm Warnung vor Rutschgefahr 1 Stück
10041344 100 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
10264894 200 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
11740254 315 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
10715695 50 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
13586790 100 mm Warnung vor Kälte 1 Stück
10441074 100 mm Warnung vor Flurförderzeugen -
10376004 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen 1 Stück
10422034 50 mm Warnung vor Flurförderzeugen 1 Stück
10204904 200 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
10597424 50 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
14 options
Artikelnummer. 10061394
Marke: Brady™ 250276
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 325-TRI 100-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Stolpergefahr
Produkttyp Sicherheitswarnzeichen
Farbe Schwarz auf gelb