Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10151984
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Warnung vor Flurförderzeugen
Warnung vor Kälte
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text unitSize
10151984 100 mm Warnung vor Rutschgefahr 1 Stück
10346244 50 mm Warnung vor Rutschgefahr -
10275234 200 mm Warnung vor Rutschgefahr 1 Stück
10041344 100 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
10264894 200 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
11740254 315 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
10715695 50 mm Gefahrenzonenwarnpictogramm - ! 1 Stück
13586790 100 mm Warnung vor Kälte 1 Stück
10441074 100 mm Warnung vor Flurförderzeugen -
10376004 200 mm Warnung vor Flurförderzeugen 1 Stück
10422034 50 mm Warnung vor Flurförderzeugen 1 Stück
10061394 100 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
10204904 200 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
10597424 50 mm Warnung vor Stolpergefahr 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 10151984 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250273
Verfügbar ab: 10-08-2026
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 324-TRI 100-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Rutschgefahr
Produkttyp Sicherheitswarnzeichen
Farbe Schwarz auf gelb