Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Warnung vor Flurförderzeugen
Warnung vor Kälte
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform |
| Alternate Part Number | PIC 306-TRI 100-B7541 |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 100 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 100 mm |
| Mehr anzeigen |