Learn More
Brady™ Warn- und Sicherheitsschilder, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. p-8001115
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Angezeigter Text:
Gefahrenzonenwarnpictogramm - !
Warnung vor Flurförderzeugen
Warnung vor Kälte
Warnung vor Rutschgefahr
Warnung vor Stolpergefahr
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10151984
Marke: Brady™ 250273
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 324-TRI 100-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor Rutschgefahr
Produkttyp Sicherheitswarnzeichen
Farbe Schwarz auf gelb