Learn More
Brady™ Warnschilder, Polyesterlaminierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform |
| Alternate Part Number | PIC 315-TRI 200-B7541 (BRANDED) |
| Material | Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschreibung | Laminiertes Polyester |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 0,024 mm |
| Breite (metrisch) | 200 mm |
| Mehr anzeigen |