Learn More
Brady™ Warnschilder, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10253974
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
200 mm
Angezeigter Text:
Radioaktive Stoffe 7C III
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warn-Piktogramm: korrosive Batterien
Warnung bei Gasflaschen
Warnung vor brennbaren Stoffen
Warnung vor einem Magnetfeld
Warnung vor gefährlichen Stoffen
Warnung vor hängender Last
Warnung vor korrosiven Stoffen
Warnung vor oxidierenden Stoffen
Unit Size:
1 ROLL
1 Stück
Product Code. 10253974
Brand: Brady™ 250266
Only null left
Add to basket
Add to basket
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 322-TRI 050-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 50 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor einem Magnetfeld
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb