Learn More
Hamilton™ Laminierte Septen aus Silikonkautschuk
Artikelnummer. 10694861
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Packungsgröße:
12 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10694861 15 mm 12 Stück
11773939 8 mm 12 Stück
11763939 12 mm 12 Stück
10232301 14 mm 12 Stück
11753939 19 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10694861 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 76016
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-10-2026
Spezifikation
Produkttyp Septum
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Anzahl Schichten 3
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Material Laminierter Silikonkautschuk
Menge 12/Packung