Learn More
Hamilton™ Laminierte Septen aus Silikonkautschuk
Artikelnummer. 11773939
Ansicht ändern
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
8 mm
12 mm
14 mm
15 mm
19 mm
Packungsgröße:
12 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
11773939 8 mm 12 Stück
11763939 12 mm 12 Stück
10232301 14 mm 12 Stück
10694861 15 mm 12 Stück
11753939 19 mm 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11773939 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 76002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.50 €
    23.09 € / 12 Stück
    Sparen 2.41 €
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Septum
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Anzahl Schichten 3
Max. Temperatur (metrisch) 200 °C
Material Laminierter Silikonkautschuk
Menge 12/Packung