Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin (925-933)
Artikelnummer. 15476329
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15476329 1 mg 1 Milligramm
15466329 0,5 mg 0.50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15476329
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64340.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Peptid bindet abgeleitet von Rückständen 925-933 des menschlichen Laminin B1 an den Laminin-Rezeptor
Molekulargewicht 967.05
Produkttyp Laminin (925-933)
Menge 1 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Cys-Asp-Pro-Gly-Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg
Nur für Forschungszwecke