Learn More
Thermo Scientific Chemicals Laminin (925-933)
Artikelnummer. p-5384830
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Packungsgröße:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15466329 0,5 mg 0.50 Milligramm
15476329 1 mg 1 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15466329
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64340.|D
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Format Fest
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dieses Peptid bindet abgeleitet von Rückständen 925-933 des menschlichen Laminin B1 an den Laminin-Rezeptor
Molekulargewicht 967.05
Produkttyp Laminin (925-933)
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO - research use only
Sequenz Cys-Asp-Pro-Gly-Tyr-Ile-Gly-Ser-Arg
Nur für Forschungszwecke