missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin alpha 3 Antibody (CL3112) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290639 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30290639 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30290639

Marke: Novus Biologicals NBP242390JF549

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Laminin alpha 3 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Laminin alpha 3
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3112
Konjugat Janelia Fluor 549
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias BM600, BM600 150kD subunit, BM600-150kDa, E170, epiligrin, Epiligrin 170 kDa subunit, epiligrin alpha 3 subunit, Epiligrin subunit alpha, kalinin 165kD subunit, Kalinin subunit alpha, kalinin-165kDa, lama3a, laminin subunit alpha-3, laminin, alpha 3, laminin, alpha 3 (nicein (150kD), kalinin (165kD), BM600 (150kD), epilegrin), laminin-5 alpha 3 chain, Laminin-5 subunit alpha, Laminin-6 subunit alpha, Laminin-7 subunit alpha, LAMNA, LOCS, nicein 150kD subunit, Nicein subunit alpha, nicein-150kDa
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16787, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3909
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.