Learn More
Laminin alpha 4 Antibody (CL3183) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-42392MFV450
Artikelnummer. 30299656
  • 759.00 € / 0.10 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Laminin alpha 4 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laminin alpha 4
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
DKFZp686D23145, LAMA3LAMA4*-1, laminin alpha 4 chain, laminin subunit alpha-4, laminin, alpha 4, Laminin-14 subunit alpha, Laminin-8 subunit alpha, Laminin-9 subunit alpha
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q16363, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL3183
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
3910
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2b
Zertifikate
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.