missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin alpha 5 Antibody (CL3118) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30295843 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30295843 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30295843

Marke: Novus Biologicals NBP344417

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Laminin alpha 5 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 5 in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry,KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Laminin alpha 5
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry, KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3118
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Zusammensetzung Lyophilized in 5% Trehalose.
Gen-Alias KIAA0533, KIAA1907, laminin alpha-5 chain, laminin subunit alpha-5, laminin, alpha 5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin-11 subunit alpha, Laminin-15 subunit alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of O15230, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3911
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyophilized antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Reconstitute by adding sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1mg/mL.
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C short term. Aliquot and store at -20⪚C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.