Learn More
Laminin alpha 5 Antibody (CL3118) [PerCP], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30301954 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30301954 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30301954
Marke: Novus Biologicals NBP242391PCP
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Laminin alpha 5 Monoclonal antibody specifically detects Laminin alpha 5 in Human,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Laminin alpha 5
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3118
Konjugat PerCP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias KIAA0533, KIAA1907, laminin alpha-5 chain, laminin subunit alpha-5, laminin, alpha 5, Laminin-10 subunit alpha, Laminin-11 subunit alpha, Laminin-15 subunit alpha
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from O15230, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3911
Zielspezies Human, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1