missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin beta 1 Antibody (CL2970) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42385R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Laminin beta 1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| CLM, cutis laxa with marfanoid phenotype, Laminin B1 chain, laminin subunit beta-1, laminin, beta 1, Laminin-1 subunit beta, Laminin-10 subunit beta, Laminin-12 subunit beta, Laminin-2 subunit beta, Laminin-6 subunit beta, Laminin-8 subunit beta, MGC142015 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07942, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 3912 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2970 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur