missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin beta 1 Antibody (CL2970) [Janelia Fluor™ 549], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42385JF549
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin beta 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin beta 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Laminin beta 1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| CLM, cutis laxa with marfanoid phenotype, Laminin B1 chain, laminin subunit beta-1, laminin, beta 1, Laminin-1 subunit beta, Laminin-10 subunit beta, Laminin-12 subunit beta, Laminin-2 subunit beta, Laminin-6 subunit beta, Laminin-8 subunit beta, MGC142015 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P07942, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Neuroscience, Signal Transduction, Tumor Suppressors | |
| 3912 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2970 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?