missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin beta 3 Antibody (CL3363) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-46623MFV610
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin beta 3 Monoclonal antibody specifically detects Laminin beta 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Laminin beta 3 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 610 SE | |
| BM600-125KDA, Epiligrin subunit bata, FLJ99565, Kalinin B1 chain, Kalinin subunit beta, kalinin-140kDa, LAM5, Laminin 5, Laminin B1k chain, laminin S B3 chain, laminin subunit beta-3, laminin, beta 3, laminin, beta 3 (nicein (125kD), kalinin (140kD), BM600 (125kD)), Laminin-5 subunit beta, LAMNB1, Nicein subunit beta, nicein-125kDa | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q13751, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3363 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3914 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur