missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin gamma 1 Antibody (CL3195) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30290962 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30290962 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30290962

Marke: Novus Biologicals NBP242394MFV450

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Laminin gamma 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Laminin gamma 1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL3195
Konjugat mFluor Violet 450 SE
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11047, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3915
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.