missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin gamma 1 Antibody (CL3201) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42397AF594
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin gamma 1 Monoclonal antibody specifically detects Laminin gamma 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Laminin gamma 1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 594 | |
| LAMB2Laminin-7 subunit gamma, Laminin B2 chain, laminin subunit gamma-1, laminin, gamma 1 (formerly LAMB2), Laminin-1 subunit gamma, Laminin-10 subunit gamma, Laminin-11 subunit gamma, Laminin-2 subunit gamma, Laminin-3 subunit gamma, Laminin-4 subunit gamma, Laminin-6 subunit gamma, Laminin-8 subunit gamma, Laminin-9 subunit gamma, MGC87297, S-LAM gamma, S-laminin subunit gamma | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P11047, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Tumor Suppressors | |
| 3915 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL3201 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur