missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laminin S/Laminin beta 2 Antibody (CL2979) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30293825 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30293825 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30293825

Marke: Novus Biologicals NBP242387G

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Laminin S/Laminin beta 2 Monoclonal antibody specifically detects Laminin S/Laminin beta 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Laminin S/Laminin beta 2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL2979
Konjugat DyLight 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Laminin B1s chain, laminin S, laminin subunit beta-2, laminin, beta 2 (laminin S), Laminin-11 subunit beta, Laminin-14 subunit beta, Laminin-15 subunit beta, Laminin-3 subunit beta, Laminin-4 subunit beta, Laminin-7 subunit beta, LAMSLaminin-9 subunit beta, S-LAM beta, S-laminin subunit beta
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55268, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3913
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.