missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin S/Laminin beta 2 Antibody (CL2979) [DyLight 550], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42387R
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin S/Laminin beta 2 Monoclonal antibody specifically detects Laminin S/Laminin beta 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Laminin S/Laminin beta 2 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| Laminin B1s chain, laminin S, laminin subunit beta-2, laminin, beta 2 (laminin S), Laminin-11 subunit beta, Laminin-14 subunit beta, Laminin-15 subunit beta, Laminin-3 subunit beta, Laminin-4 subunit beta, Laminin-7 subunit beta, LAMSLaminin-9 subunit beta, S-LAM beta, S-laminin subunit beta | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55268, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2979 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3913 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur