missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laminin S/Laminin beta 2 Antibody (CL2979) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-42387PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Laminin S/Laminin beta 2 Monoclonal antibody specifically detects Laminin S/Laminin beta 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Laminin S/Laminin beta 2 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| Laminin B1s chain, laminin S, laminin subunit beta-2, laminin, beta 2 (laminin S), Laminin-11 subunit beta, Laminin-14 subunit beta, Laminin-15 subunit beta, Laminin-3 subunit beta, Laminin-4 subunit beta, Laminin-7 subunit beta, LAMSLaminin-9 subunit beta, S-LAM beta, S-laminin subunit beta | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55268, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL2979 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 3913 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?