Learn More
Lamivudin, Mikromol™
Artikelnummer. 18033540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18033540 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18033540 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0749.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Lamivudin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamivudine
CAS 134678-17-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lamivudine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lamivudine, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, (2R-cis)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., (-)-2'-Deoxy-3'-thiacytidine, (-)-BCH 189, 2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, 3TC, BCH 189, (-)-, Epivir, Epivir HBV, GR 109714X, Hepitec, Heptodin, Heptovir, L-SddC, Lamivir, Virolam, Zeffix, Zefix, cis(-)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, beta-L-2',3'-Dideoxy-3'-thiacytidine, beta-L-3'-Thia-2',3'-dideoxycytidine, GR 109714X, 3TC, GR 111720X, GR 135522X, Lamivudine GR109714X, BP Zidovudine and Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 1, BP Lamivudine Impurity Standard, Ph Eur Lamivudine for system suitability 2
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
IUPAC-Name 4-Amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 229.26
Menge 250 mg
Formelmasse 229,0521 g/mol