Learn More
Lamotrigin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077857 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15648695
Marke: Thermo Scientific Acros 460850010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 84057-84-1 | C9H7Cl2N5 | 256.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84057-84-1
Summenformel C9H7Cl2N5
Molekulargewicht (g/mol) 256.09
MDL-Nummer MFCD00865333
InChI-Schlüssel PYZRQGJRPPTADH-UHFFFAOYSA-N
Synonym lamotrigine, 6-2,3-dichlorophenyl-1,2,4-triazine-3,5-diamine, lamictal, lamictal cd, lamotrigina, lamotriginum, lamictal xr, lamotriginum latin, lamotrigina spanish, lamictal odt
PubChem CID 3878
ChEBI CHEBI:6367
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-Triazin-3,5-Diamin
SMILES NC1=NN=C(C(N)=N1)C1=CC=CC(Cl)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine
Schmelzpunkt 218.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf
Formelmasse 256.09
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lamotrigine, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Lamotrigine