Learn More
Lamotrigin, Lipomed
Artikelnummer. 30459751
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459751 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30459751 Lieferant Lipomed Lieferanten-Nr. LPMLMT1296FB50
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed liefert zertifizierte Referenzmaterialien, denen Sie als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen vertrauen können, mit präziser Dokumentation und fachkundiger Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – wählen Sie Lipomed für Vertrauen, Compliance und analytische Exzellenz.
Lamotrigin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lamotrigine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H7 Cl2 N5
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430 C, LTG, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X, GI 267119 X
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-Triazin-3,5-Diamin
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 256.09
Menge 50 mg
Formelmasse 255,0079 g/mol