Learn More
LaMotte™ Insta-Test™ Einfach- und Mehrfach-Teststreifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13423717 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Parameterspezifikationen:
Chlordioxid
Peroxyessigsäure
Menge:
50 Streifen pro Fläschchen
50 Streifen/Fläschchen
Bereich:
0 bis 500 ppm
0-10-20-40-60-85-160 ppm
Packungsgröße:
1 Stück
100 Mikroliter
Artikelnummer. Parameterspezifikationen Menge Bereich unitSize
13423717 Peroxyessigsäure 50 Streifen/Fläschchen 0-10-20-40-60-85-160 ppm 100 Mikroliter
11820070 Chlordioxid 50 Streifen pro Fläschchen 0 bis 500 ppm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 13423717
Marke: LaMotte™ PA529558
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zum Testen der Wasserqualität
  • Für die meisten Streifen sind keine Reagenzien oder Feldforschungskits erforderlich.
  • Chemisch behandelte Pads auf Kunststoffstreifen erzeugen Farbwechsel.
  • Pop-top-Fläschchen besitzen einen geformten Trockenmitteleinsatz und einen aufklappbaren Schnappverschluss zum Schutz vor Feuchtigkeit.
  • Nur 10 Sekunden Entwicklungszeit
Teststreifen zum Testen von Wasser: Abwasser, industrielles Kochen und Kühlen von Wasser, Trinkwasser, Wäsche und Hygiene †
† Streifen wurden für die Verwendung in diesen Anwendungen evaluiert. Bei der Verwendung in anderen Anwendungen können Interferenzen auftreten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wasserqualitätsanalyse
Parameterspezifikationen Peroxyessigsäure
Menge 50 Streifen/Fläschchen
Bereich 0-10-20-40-60-85-160 ppm
Lagerungsbedingungen Store tightly sealed vial in a cool, dry storage area away from moisture; Keep out of direct sunlight
Typ Einzelfaktor-Teststreifen