missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LAMP-1/CD107a Antibody (CL4472) [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30288999 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30288999 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30288999

Marke: Novus Biologicals NBP259052AF594

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LAMP-1/CD107a Monoclonal antibody specifically detects LAMP-1/CD107a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen LAMP-1/CD107a
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL4472
Konjugat Alexa Fluor 594
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD107 antigen-like family member A, CD107a, CD107a antigen, LAMP-1, LAMPA, LGP120, lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P11279, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Autophagy, Cholesterol Metabolism, Endosome Markers, Glycobiology, Lysosome Markers, Mast Cell Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3916
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.