Learn More
UVP Lampe Pen-Ray Kryptonfüllung
Artikelnummer. 12833818
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
220/240 V
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung
12833818 220/240 V
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12833818 Lieferant UVP Lieferanten-Nr. 90001401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.36 €
    303.13 € / 1 Stück
    Sparen 63.23 €
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 11-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
2,2 Zoll UV-Lichtquelle
2,12 in. UV-Lichtquelle 254 nm 220–240 V 50/60 Hz Gesamtlänge 117,3 mm max. Primärlampenstrom 400 mA/18 mA (durchschnittlich) UVP
Spezifikation
Gasfüllung Krypton
Lichtquelle UV
Spannung 220/240 V
Wavelength 254 nm
Beschreibung Kryptongefüllte Pen-Ray-UV-Lampe
Elektrische Anforderungen 450 V, 50/60 Hz
Länge (angloamerikanisch) 2,12 in.
Länge (metrisch) 117,3 mm
Frequenz 50/60 Hz