Beschreibung
- Ersatz-Wolfram-Halogenlampe
- Für die Verwendung mit Fisherbrand™ Digitalkolorimeter.
- Die Lebensdauer der Lampe wird verlängert, da sie nur während des Messzyklus eingeschaltet ist.
- Einfach zu installieren.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ersatzlampe |
| Typ | Wolfram-Halogenlampe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Fisherbrand™ Digital-Kolorimeter |